Key Documents
775037
Sigma-Aldrich
N-Boc-O-tosylhydroxylamine
95%
Synonyme(s) :
N-Boc-O-tosyl hydroxylamine, tert-Butyltosyloxycarbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO5S/c1-9-5-7-10(8-6-9)19(15,16)18-13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
Clé InChI
WZDPZKPHVNFUKB-UHFFFAOYSA-N
Application
Electrophilic N-amination of aryl and alkyl amines.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Baburaj, T.;
Synlett, 1993-1996 (2011)