Merck
367478
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine
95%
Synonyme(s) :
Aminoxy-tert-butyldimethylsilane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)3CSi(CH3)2ONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2424306
Assay:
95%
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
95%
form
solid
bp
87-90 °C/40 mmHg (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)ON
InChI
1S/C6H17NOSi/c1-6(2,3)9(4,5)8-7/h7H2,1-5H3
InChI key
SSUCKKNRCOFUPT-UHFFFAOYSA-N
Application
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine (tert-butyldimethylsilyl-O-hydroxylamine) may be used to induce the cleavage, during solid supported synthesis of hydroxamic acids.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)