772607
2-Fluoropyridine-4-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Fluoroisonicotinaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.512
Point d'ébullition
357-403 °C (decomposition)
Densité
1.257 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Fc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
Clé InChI
WOLIMEQXFWSBTE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
187.0 °F
Point d'éclair (°C)
86.11 °C