Principaux documents
764469
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitropyridine-3-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-3-cyano-5-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
121-126 °C
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C6H2ClN3O2/c7-6-4(2-8)1-5(3-9-6)10(11)12/h1,3H
Clé InChI
CSDMFMSXIUTEFJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable