Principaux documents
763357
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-cyclooctadiene)copper(I) dimer
95%
Synonyme(s) :
[Cu(COD)Cl]2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24Cl2Cu2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.36
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Pf
120-125 °C
Chaîne SMILES 
[Cl+]1[Cu-][Cl+][Cu-]1.C2CC=CCCC=C2.C3CC=CCCC=C3
InChI
1S/2C8H12.2Cl.2Cu/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;;;/q;;2*+1;2*-1/b2*2-1-,8-7-;;;;
Clé InChI
QKMKFTHUKVKWFX-MIXQCLKLSA-N
Description générale
Versatile catalyst
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chemistry & Industry, 15, 743-743 (1973)
Polyhedron, 10, 2293-2293 (1991)