Principaux documents
762822
Sigma-Aldrich
[(1,3,5,7-Tetramethyl-6-phenyl-2,4,6-trioxa-6-phosphaadamantane)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
Synonyme(s) :
meCgPPh Pd G3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H34NO6PPdS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
662.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: ligand
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
130-136 °C (decomposition)
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CC34CC5(C)OC(C)(CC(C)(O3)P5c6ccccc6)O4
InChI
1S/C16H21O3P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-13-10-15(3)19-14(2,17-13)11-16(4,18-13)20(15)12-8-6-5-7-9-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h5-9H,10-11H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Clé InChI
PBZIJOKKZYPPSJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
[(1,3,5,7-Tetramethyl-6-phenyl-2,4,6-trioxa-6-phosphaadamantane)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium (II) methanesulfonate (meCgPPh Pd G3) is a palladium compound. It isan air and moisture sensitive compound generally used as a catalysts.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.