S0764
Sodium thiophosphate tribasic hydrate
≥90%
Synonyme(s) :
Sodium phosphorothioate hydrate, Trisodium thiophosphate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥90%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.[Na].OP(O)(S)=O
InChI
1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
Clé InChI
VYYYFZBRAKXIPU-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable