Principaux documents
747858
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-1H-pyrazole
95%
Synonyme(s) :
4-Fluoropyrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H3FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
38-40 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC1=CNN=C1
InChI
1S/C3H3FN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
Clé InChI
RYXJXPHWRBWEEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
One-pot synthesis of. beta.-keto sulfones and. beta.-keto sulfoxides from carboxylic acids.
Ibarra CA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(23), 5620-5623 (1989)
Fluoromalonaldehyde bis (dialkyl acetals): synthesis by carbene condensation and transformation to dialkyl fluoromalonates and fluorinated heterocyclic compounds.
Molines H and Wakselman C.
The Journal of Organic Chemistry, 54(23), 5618-5620 (1989)
Relationship between substituent-induced energy and charge effects in proton-transfer equilibria involving heteroaromatic nitrogen systems. The lone pair charge approach.
Catalan J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(22), 6552-6556 (1984)