Key Documents
738956
Sigma-Aldrich
5-Chloro-quinolin-8-yloxy-2,3,4-13C3-acetic-13C2-acid
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Cloquintocet-2,3,4-13C3-(acetic acid-13C2), [(5-Chloro-8-quinolinyl)oxy-2,3,4-13C3)]acetic-13C2-acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5C6H8ClNO3
Poids moléculaire :
242.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)[13CH2]Oc1ccc(Cl)c2[13cH][13cH][13cH]nc12
InChI
1S/C11H8ClNO3/c12-8-3-4-9(16-6-10(14)15)11-7(8)2-1-5-13-11/h1-5H,6H2,(H,14,15)/i1+1,2+1,5+1,6+1,10+1
Clé InChI
ICJSJAJWTWPSBD-IXNCORAESA-N
Application
Stable Isotope Labeled Herbicide
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable