Key Documents
735868
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl (R)-piperidin-3-ylcarbamate, (R)-3-tert-Butoxycarbonylaminopiperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro Beilstein :
10662518
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +3.2°, c = 0.5 in DMF
Pf
116-121 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Clé InChI
WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable