Principaux documents
728594
Sigma-Aldrich
5-Iodo-1-pentyne
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-Iodo-4-pentyne, 5-Iodo-1-pentyne, 5-Iodopentyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.01
Beilstein:
1736711
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
alkyl halide
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ICCCC#C
InChI
1S/C5H7I/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
Clé InChI
SEHFYZRHGUPLSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
135.3 °F
Point d'éclair (°C)
57.38 °C