726060
5-(Bromomethyl)-1,3-benzodioxole
96%
Synonyme(s) :
3,4-Methylenedioxybenzyl bromide, Piperonyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.04
Beilstein:
135376
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
≥95.5% (GC)
95.5-104.5% (T)
96%
Forme
crystals
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
BrCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,4-5H2
Clé InChI
UNYHRXLMTSXVIB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable