Key Documents
722219
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-hydroxy-1H-indazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
165-169 °C
Chaîne SMILES 
Oc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2O/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,17)
Clé InChI
SXPJFDSMKWLOAB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
High-performance liquid chromatographic determination of 1-benzyl-1H-indazol-3-ol in benzydamine in pharmaceutical formulations.
G Carlucci et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 14(5), 655-657 (1996-03-01)