Principaux documents
719668
Sigma-Aldrich
2,3-Butanediol-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
2,3-Butylene glycol-13C4
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CH(OH)13CH(OH)13CH3
Poids moléculaire :
94.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
pb
183-184 °C (lit.)
Pf
25 °C (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH](O)[13CH]([13CH3])O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
OWBTYPJTUOEWEK-JCDJMFQYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup