Key Documents
768537
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2-oxoglutarate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
α-Ketoglutarate dimethyl ester-1-13C, Dimethyl α-ketoglutarate-1-13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC6H10O5
Poids moléculaire :
175.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O=[13C](C(CCC(OC)=O)=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3/i7+1
Clé InChI
TXIXSLPEABAEHP-CDYZYAPPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable