Principaux documents
718041
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-DL-kynurenine-(butyric-1,2-13C2) dihydrobromide
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
α, 2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid-1,2-13C2 dihydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C8H14Br2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
-235 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[13CH](CC(=O)c1cccc(O)c1N)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)/i6+1,10+1
Clé InChI
VCKPUUFAIGNJHC-UFYQYTSASA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable