341274-M
Factor H, Human
Factor H, Human, is a single-chain multi-functional glycoprotein that regulates formation and function of complement C3 and C5 convertase enzymes.
Synonyme(s) :
β 1H Globulin, β1H Globulin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
IgG, IgA, IgM, Factor I, Factor B, Factor P, C3, C4, or albumin, trace (Ouchterlony)
Température de stockage
−70°C
Description générale
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Pangburn, M.K. and Muller-Eberhard, H.J. 1984. Springer Semin. Immunopathol. 7, 163.
Fearon, D.T. and Austen, K.F. 1977. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 74, 1683.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable