Principaux documents
717266
Sigma-Aldrich
Adipic-d8 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
NH2NHCO(CD2)4CONHNH2
Poids moléculaire :
182.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
180-182 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
IBVAQQYNSHJXBV-SVYQBANQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.0 °F
Point d'éclair (°C)
150 °C