Key Documents
715794
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminopropyl)-2-methyl-1H-imidazole
96%
Synonyme(s) :
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)propylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.517
Densité
1.028 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1nccn1CCCN
InChI
1S/C7H13N3/c1-7-9-4-6-10(7)5-2-3-8/h4,6H,2-3,5,8H2,1H3
Clé InChI
NDUDHWBKFFJGMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup