Documents
715123
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-hydroxybenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
6-Chlorosalicylaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
51-55 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1cccc(Cl)c1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
Clé InChI
MVTWVXYIKIVAOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup