Key Documents
714127
Sigma-Aldrich
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)propionic acid
≥96% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)propanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -5.0±0.5°, c = 1 in 5 M HCl
Composition
carbon, 39.5-41.1%
nitrogen, 11.2-12.2%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Clé InChI
UHLNJPIGFDWGTP-VKHMYHEASA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable