Key Documents
711551
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichloro-1,3,5-triazine
≥96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H2Cl2N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.98
Numéro Beilstein :
124266
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
Nc1nc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C3H2Cl2N4/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H2,6,7,8,9)
Clé InChI
MCLXKFUCPVGZEN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable