Key Documents
706418
Sigma-Aldrich
αAcide α-cyclohexylmandélique
97%
Synonyme(s) :
Acide 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phénylacétique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
170-175 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
Clé InChI
YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tomohiro Yoshida et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 111, 167-176 (2017-10-03)
Carboxylesterase (CES) and arylacetamide deacetylase (AADAC) are the major enzymes responsible for the hydrolysis of various clinical drugs. Our recent study demonstrated that the identity of the responsible hydrolase can be roughly surmised based on the chemical structures of compounds