Principaux documents
543152
Sigma-Aldrich
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2NCH2C≡CCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
231-232 °C (lit.)
Densité
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CC#CCO
InChI
1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
ACGZBRWTWOZSFU-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol may be used to synthesize 2,3-butadien-1-ol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Claisen Rearrangements with Mesityl Oxide Dimethyl Ketal. Synthesis of Ipsdienone, E-and Z-Ocimenone, 2, 6?Dimethyl
Baeckstrom P, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 41, 442-447 (1987)