Key Documents
704504
Sigma-Aldrich
L-Leucine-2-d
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CD(NH2)CO2H
Poids moléculaire :
132.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H][C@](N)(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i5D
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-VXNMYXNSSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable