699713
Isobutyltriethoxysilane
≥95%
Synonyme(s) :
Triethoxy(isobutyl)silane, Isobutyltriethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
Point d'ébullition
165 °C/400 mmHg (lit.)
190-191 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[Si](CC(C)C)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H24O3Si/c1-6-11-14(12-7-2,13-8-3)9-10(4)5/h10H,6-9H2,1-5H3
Clé InChI
ALVYUZIFSCKIFP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter