440574
Triethoxy(ethyl)silane
96%
Synonyme(s) :
Ethyltriethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.392 (lit.)
Point d'ébullition
158-160 °C (lit.)
Densité
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[Si](CC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
DENFJSAFJTVPJR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
109.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.3 °C - closed cup