Principaux documents
699411
Sigma-Aldrich
7-Azaindole-1-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonyme(s) :
1H-Pyrrolo-1-15N(2,3-b)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H615NN
Poids moléculaire :
119.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
105-107 °C (lit.) (lit.)
105-107 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
c1cnc2[15nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i9+1
Clé InChI
MVXVYAKCVDQRLW-QBZHADDCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Autres remarques
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable