Documents
695998
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine-13C6, 15N4
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Hexamine-13C6, 15N4, Methenamine-13C6, 15N4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6H1215N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Pf
280 °C (subl) (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[13CH2]1[15N]2[13CH2][15N]3[13CH2][15N]1[13CH2][15N]([13CH2]2)[13CH2]3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
Clé InChI
VKYKSIONXSXAKP-IIYFYTTLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable