Principaux documents
694371
Sigma-Aldrich
2-Fluoropropionic acid
97%
Synonyme(s) :
α-Fluoropropionic acid, (±)-2-Fluoropropionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5FO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.383
pb
66-67 °C/30 mmHg
Densité
1.181 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
CC(F)C(O)=O
InChI
1S/C3H5FO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
ZVZPFTCEXIGSHM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
180.0 °F
Point d'éclair (°C)
82.22 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Junling Li et al.
Nuclear medicine and biology, 42(3), 283-291 (2014-12-30)
Bis(Zn-dipicolylamine (Zn-DPA)) coordination complexes represent a new class of synthetic small molecules that can target anionic phosphatidylserine (PS) in the apoptotic cells with high affinity and specificity. In this study, we labeled Zn-DPA and Cy7-Zn-DPA with different (18)F-prosthetic groups and