694177
5-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
95%
Synonyme(s) :
5-Bromo-2-picolinaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
91-96 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Brc1ccc(C=O)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-4H
Clé InChI
ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable