690953
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.50% water
Couleur
APHA: ≤150
Point d'ébullition
162-163 °C (lit.)
Densité
0.916 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
Clé InChI
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- dinucleoside phosphotriester1
- 1,1,3,3-tetramethylguanidinium 2-ethylhexoate2
- tetramethylguanidine ionic liquid (TMG IL)3
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter