Principaux documents
689491
Sigma-Aldrich
D-Proline methyl ester hydrochloride
≥98.0% (AT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.62
Numéro Beilstein :
4714125
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (AT)
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D 33.0±2.0°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
Clé InChI
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3