Key Documents
C9911
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-camptothécine
≥90% (HPLC), powder, DNA topoisomerase I inhibitor
Synonyme(s) :
(S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.35
Numéro Beilstein :
631069
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
(S)-(+)-camptothécine, ≥90% (HPLC), powder
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
chloroform/methanol (4:1): 5 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5ccccc5nc34)C2=O
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
Clé InChI
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Informations sur le gène
human ... TOP1(7150)
mouse ... Prkca(18750)
rat ... Sstr2(54305)
Actions biochimiques/physiologiques
La (S)-(+)-camptothécine se lie de manière irréversible au complexe ADN-topoisomérase I, inhibant la réassociation de l'ADN après clivage par la topoisomérase I et piégeant l'enzyme dans une liaison covalente avec l'ADN. Le complexe enzymatique est ubiquiné et détruit par le protéasome 26S, ce qui épuise la topoisomérase I cellulaire. Bloque le cycle cellulaire en phase S à faible dose et induit l'apoptose dans un grand nombre de lignées cellulaires normales et tumorales par des processus dépendants et indépendants du cycle cellulaire.
Caractéristiques et avantages
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche sur l′apoptose. Cliquez ici pour découvrir d′autres produits sélectionnés en lien avec l′apoptose. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de la recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Autres remarques
Isomère 20S
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Qi Weng et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 84(3), 527-537 (2019-04-29)
Recent researches are attempting to verify that the 3D cell models can provide a gap bridge between in vitro and in vivo for anticancer drug evaluations. The aim of this study was to continue the development of novel in vitro
H-S Chen et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 23(15), 6621-6628 (2019-08-06)
MicroRNAs (miRNAs) are a conserved class of endogenous and short non-coding RNAs that post-transcriptionally regulate the expression of genes involved in diverse cellular processes. MiR-28-5p has been reported to be associated with several cancers, including human glioma. However, the roles
Dinh Trung Nguyen et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-10)
Herein, a new process to manufacture multicore micelles nanoparticles reinforced with co-assembly via hydrophobic interaction and electrostatic interaction under the help of ultrasonication was developed. The precise co-assembly between negative/hydrophobic drug and positive charged amphiphilic copolymer based pluronic platform allows
Pinakin Pandya et al.
Cellular signalling, 62, 109340-109340 (2019-06-09)
Protein kinase C (PKC)-interacting cousin of thioredoxin (PICOT; also termed glutaredoxin 3 (Glrx3)) is a ubiquitously expressed protein that possesses an N-terminal monothiol thioredoxin (Trx) domain and two C-terminal tandem copies of a monothiol Glrx domain. It has an overall
Gudrun Meinhardt et al.
Scientific reports, 6, 28127-28127 (2016-06-18)
The maternal uterine environment is likely critical for human placental morphogenesis and development of its different trophoblast subtypes. However, factors controlling growth and differentiation of these cells during early gestation remain poorly elucidated. Herein, we provide evidence that the ligand
Articles
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Afficher tout