686557
2-Methylpropane-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Isobutane-1-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
gas
Point d'ébullition
-12 °C (lit.)
Pf
-160 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CC(C)[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i1+1
Clé InChI
NNPPMTNAJDCUHE-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-117.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-83 °C - closed cup