Key Documents
686433
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-bromobenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
226-230 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1cc(ccc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
TZFJADFQEBASQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves