542873
Pyrene-1-boronic acid
≥95.0%
Synonyme(s) :
1-Pyreneboronic acid, 1-Pyrenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H11BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Forme
solid
Pf
247-251 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OB(O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H11BO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,18-19H
Clé InChI
MWEKPLLMFXIZOC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Mohamed E El-Khouly et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 16(10), 1512-1518 (2017-08-02)
A light harvesting subphthalocyanine-pyrene dyad has been synthesized and characterized by linking pyrene (Py) with subphthalocyanine (SubPc) at its axial position with the B-O bond through the para position of the benzene group. Upon photoexcitation at the pyrene unit of
Hailei Zhang et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(42), 23805-23811 (2015-10-10)
A novel fluorescence probe based on modified halloysite nanotubes (HNTs) by using 1-pyrenylboronic acid selectively grafted onto the inner surface of lumen was successfully achieved. The solid-state nuclear magnetic resonance ((13)C and (11)B), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Fourier transform