Principaux documents
676950
Sigma-Aldrich
6-O-Methyl-d3-guanine
99 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
2-Amino-6-methoxy-d3-purine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D3H4N5O
Poids moléculaire :
168.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])Oc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3
Clé InChI
BXJHWYVXLGLDMZ-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable