Key Documents
579025
Sigma-Aldrich
Acetanilide-d8
98 atom % D
Synonyme(s) :
N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetamide-2,2,2-d3
About This Item
Formule linéaire :
CD3CONHC6D5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Point d'ébullition
304 °C (lit.)
Pf
113-115 °C (lit.)
Densité
1.290 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)C([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
FZERHIULMFGESH-JGUCLWPXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable