Principaux documents
672564
Sigma-Aldrich
2-(Di-tert-butyl-phosphino)-1-(2-methoxy-phenyl)-1H-pyrrole
95%
Synonyme(s) :
cataCXium® POMetB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H28NOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Capacité de réaction
reaction type: Asymmetric synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1-n2cccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H28NOP/c1-18(2,3)22(19(4,5)6)17-13-10-14-20(17)15-11-8-9-12-16(15)21-7/h8-14H,1-7H3
Clé InChI
JALZQSOGOMZLEK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Informations légales
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.