Principaux documents
672440
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxycycloheptane
95%
Synonyme(s) :
8-Oxabicyclo[5.1.0]octane, Cycloheptene oxid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥94.5% (GC)
95%
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
C1CCC2OC2CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-2-4-6-7(8-6)5-3-1/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
MLOZFLXCWGERSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter