Key Documents
669962
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium dibutyl phosphate
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
Methyltributylammonium dibutyl phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H48NO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
solid
Impuretés
≤0.3% water
Chaîne SMILES 
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
Clé InChI
JDRIIKLOBAZQQE-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable