Principaux documents
662739
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylpyridine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.556
Densité
1.450 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
Application
Starting material used in a synthesis of crown-ester-bipyridines and viologens via sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis, 907-907 (2005)