Key Documents
661767
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthyl)ethylamine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
2-(2-Naphthyl)ethanamine hydrochloride, 2-Naphthaleneethanamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
226 °C (1st melting event)
241 °C (2nd melting event)
274 °C (3rd melting event)
Chaîne SMILES 
Cl[H].NCCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N.ClH/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10;/h1-6,9H,7-8,13H2;1H
Clé InChI
VJPPXKBLHHCXLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable