Principaux documents
659665
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-polylactide methyl ether
PEG average Mn 350, PLA average Mn 1,000
Synonyme(s) :
PEG-b-PLA
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)x(COCHCH3O)yH
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Poids mol.
PEG average Mn 350
PLA average Mn 1,000
Caractéristiques et avantages
Biodegradable, water-soluble polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.