Key Documents
658898
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr (t-Bu)-OH-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C9C19H2915NO5
Poids moléculaire :
469.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
153-156 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+10
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)[13C](O)=O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1/i12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,18+1,19+1,25+1,26+1,29+1
Clé InChI
JAUKCFULLJFBFN-QYGFZDEWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable