Principaux documents
657875
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethyl)benzimidazole dihydrochloride
97%
Synonyme(s) :
1H-Benzimidazole-2-ethanamine, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)ethylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11N3 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
32151902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.NCCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3.2ClH/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9;;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12);2*1H
Clé InChI
LKFGBWROFLZYQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable