Principaux documents
657670
Sigma-Aldrich
Poly(2-dimethylamino)ethyl methacrylate) methyl chloride quaternary salt
Synonyme(s) :
MADQUAT, Poly(2-(trimethylamino)ethyl methacrylate), Poly(2-methacryloxyethyltrimethylammonium chloride)
About This Item
Formule linéaire :
(C9H18ClNO2)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Niveau de qualité
Solubilité
H2O: soluble
methanol: soluble
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C9H18NO2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;/h1,6-7H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
RRHXZLALVWBDKH-UHFFFAOYSA-M
Propriétés physiques
Cationic polyelectrolyte
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Direct Synthesis of Well-Defined Quaternized Homopolymers and Diblock Copolymers via ATRP in Protic Media.
Li Y, et al.
Macromolecules, 36, 8268-8268 (2003)