Polymères hydrophiles
![Hydrophilic polymers Gel de polymère hydrophile bleu avec des bulles](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/biomedical-materials/hydrophilic-polymers/hydrophilic-polymers.jpg)
Les polymères hydrophiles, ou polymères résistant à l'eau, sont des matériaux qui ne sont pas solubles dans l'eau ou les autres solvants polaires. Ils englobent notamment les acryliques, les époxys, le polyéthylène, le polystyrène, le poly(chlorure de vinyle), le polytétrafluoroéthylène, le polydiméthylsiloxane, les polyesters et les polyuréthanes. Nos polymères hydrophiles peuvent servir de revêtements, d'adhésifs, de fibres, de films et de plastiques techniques. Ils sont aussi beaucoup employés comme polymères biomédicaux dans les greffes vasculaires, les implants, la découverte de médicaments (drug discovery) et les applications ophtalmiques.
Vous êtes peut-être à la veille d'une avancée majeure grâce à notre gamme complète de polymères hydrophobes, classés d'après leur nature chimique et les fonctionnalités de leurs monomères.
Pour en savoir plus
POLYMÈRES ACRYLIQUES
Les acryliques englobent divers polymères du type acrylique, acrylonitrile, acrylamide et anhydride maléique. Ces homopolymères et copolymères peuvent être rigides ou flexibles, et hydrophiles ou hydrophobes. La plupart de ces polymères sont thermoplastiques et peuvent prendre la forme que l'on désire grâce à un procédé thermique. C'est la raison pour laquelle ils sont couramment utilisés dans les revêtements, les adhésifs et les fibres polymères.
POLYMÈRES DU TYPE ÉTHER
Les éthers comportent une fonctionnalité éther dans leur chaîne principale. Ils ont tendance à être flexibles et procurent une résistance aux chocs. De nombreux polyéthers possèdent des groupements fonctionnels aux extrémités de leurs chaînes et permettent de préparer des polymères de plus haut poids moléculaire. De ce fait, ils peuvent aussi être considérés comme des macromonomères, et sont couramment utilisés dans la préparation de polyesters et de polyuréthanes. Les polymères et oligomères du type poly(propylène glycol) (DOWANOL®) font partie de cette catégorie.
POLYMÈRES FLUOROCARBONÉS
Les polymères fluorocarbonés sont des matériaux uniques, dans le sens où ils ne sont pas "mouillés" par les matières hydrophiles ou hydrophobes. Ils possèdent de très faibles coefficients de frottement et des propriétés de résistance chimique et thermique exceptionnelles. Leur copolymères peuvent être travaillés à chaud plus facilement que le poly(tétra-fluoroéthylène).
POLYMÈRES DU TYPE POLYSTYRÈNE
Le polystyrène et ses copolymères ont d'importantes applications comme les films, les mousses et les composants structuraux. Les copolymères contenant des monomères du type diène sont réticulés pour améliorer leurs propriétés physiques et générer des élastomères thermoplastiques. Le film de polystyrène est hautement transparent aux rayonnements visibles et possède un fort indice de réfraction.
POLYMÈRES DU TYPE POLY(CHLORURE DE VINYLE) (PVC)
Le poly(chlorure de vinyle) (PVC) est souvent fortement plastifié afin d'améliorer sa rhéologie en vue de traitements à chaud. Il est extrêmement sensible à la dégradation par les UV et les fortes températures, c'est pourquoi on lui ajoute souvent des stabilisants.
POLYMÈRES DU TYPE POLY(N-VINYLPYRROLIDONE) (PVP)
La poly(N-vinylpyrrolidone) (PVP) est un polymère polaire présentant d'excellentes propriétés filmogènes et adhésives. Elle est communément utilisée dans la formulation de laques pour les cheveux et de crèmes pour les mains, ainsi que dans l'industrie textile en raison de son affinité pour de nombreuses matières colorantes. La PVP est biocompatible et a servi de substitut du plasma sanguin, même si cette application disparaît peu à peu.
Ressources produits apparentées
- Tech Article: Spotlight: Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
- Tech Article: Functional RAFT Polymers for Biomedical Applications
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
- Tech Article: Polymersomes for Drug Delivery
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
- Tech Article: Delivery of Nucleic Acids Using Polymers
This review will focus on the sub-sector of drug delivery concerning the delivery of nucleic acids, with a particular focus on poly(ethyleneimine).
- Tech Article: Poly(2-Oxazoline)s: The Versatile Polymer Platform for Biomedicine
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
- Tech Article: Poly(2-oxazoline)s (POx) in Biomedical Applications
Poly(2-oxazoline)s (POx) can be viewed as conformational isomers of polypeptides. They are synthesized via living cationic ringopening polymerization (LCROP) of 2-oxazolines and were almost simultaneously discovered in 1966 by the groups of Litt, Tomalia, Fukui and Seeliger.
- Tech Article: Nanoparticle-Based Drug and Gene Delivery for Tumor Targeting
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.