Principaux documents
655392
Sigma-Aldrich
Bis-tris-d19
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol-d19
About This Item
Formule linéaire :
(DOCD2CD2)2NC(CD2OD)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161705
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Pf
104 °C (lit.)
Changement de masse
M+19
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H])C(C([2H])([2H])O[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,10D,11D,12D,13D,14D
Clé InChI
OWMVSZAMULFTJU-ZMHMTVDGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Friedemann Flügge et al.
Journal of biomolecular NMR, 70(4), 245-259 (2018-04-28)
Human blood group A and B glycosyltransferases (GTA, GTB) are highly homologous glycosyltransferases. A number of high-resolution crystal structures is available showing that these enzymes convert from an open conformation into a catalytically active closed conformation upon substrate binding. However